Croton oil
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tiglium oil
CAS No.: 8001-28-3
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Oil
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Pungent
MDL No.: MFCD00130880
Applications: A natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids
Point éclair:
74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130880 Numéro CAS: 8001-28-3 |