Imprimer
Camostat methanesulphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Camostat Mesylate, Camostat Methanesulphonate, 4-(2-(2-(Dimethylamino)-2-oxoethoxy)-2-oxoethyl)phenyl 4-guanidinobenzoate methanesulphonate
J62362.MC J62362.ME
J62362.MCEA 346 EUR
J62362.MC J62362.ME
Camostat methanesulphate 98%
Camostat methanesulphate
Purity: 98% CAS No.: 59721-29-8 Molecular Formula: C20H22N4O5.CH3SO3H Formula Weight: 494.52 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00941410
Applications: An orally active synthetic serine protease inhibitor
Formule: C₂₀H₂₂N₄O₅·CH₃SO₃H
Poids moléculaire: 494.52 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941410
Numéro CAS: 59721-29-8
UN: 3077
ADR: 9 III