Imprimer
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 9,0
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62345.AK J62345.AP
J62345.AKEA 74.8 EUR
J62345.AK J62345.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 9,0
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527