Imprimer
Bumetanide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62302.03 J62302.06
J62302.03EA 166 EUR
J62302.03 J62302.06
Bumetanide ≥98%
Bumetanide
Purity: 98+% CAS No.: 28395-03-1 Molecular Formula: C17H20N2O5S Formula Weight: 364.40 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 230-231° MDL No.: MFCD00078949
Applications: Inhibitor of the sodium-potassium-chloride cotransporter
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₅S
Poids moléculaire: 364.416 g/mol
Point de fusion: 230…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078949
Numéro CAS: 28395-03-1
EINECS: 249-004-6