Imprimer
di-Sodium-β-glycerophosphate 200 mM en solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-glycerophosphate
J62121.AD J62121.AE
J62121.ADEA 76.2 EUR
J62121.AD J62121.AE
di-Sodium-β-glycerophosphate 200 mM en solution
di-Sodium-β-glycerophosphate
CAS No.: 819-83-0 Molecular Formula: C3H7Na2O6P Formula Weight: 216.04 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00002135
Formule: C₃H₇Na₂O₆P
Poids moléculaire: 216.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 819-83-0