Dextran sulphate sodium salt, M.W. ∼ 8,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dextran sulphate sodium from Dextran
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
MDL No.: MFCD00081551
Formule:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081551 Numéro CAS: 9011-18-1 Indice Merck: 14,2951 |