Imprimer
Fluconazole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
J62015.03 J62015.06 J62015.14
J62015.03EA 125 EUR
J62015.03 J62015.06 J62015.14
Fluconazole 99%
Fluconazole
Purity: 99% CAS No.: 86386-73-4 Molecular Formula: C13H12F2N6O Formula Weight: 306.27 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.05 Appearance: White to off-white Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD00274549
Formule: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Point de fusion: 138…140 °C
Densité: 1,05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274549
Numéro CAS: 86386-73-4
Indice Merck: 14,4122