Imprimer
Tamsulosin hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-[(R)-2-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]]-2-methoxybenzenesulphonamide Hydrochloride
J61999.MA J61999.MB J61999.MC
J61999.MAEA 151 EUR
J61999.MA J61999.MB J61999.MC
Tamsulosin hydrochloride ≥98%
Tamsulosin hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 106463-17-6 Molecular Formula: C20H28N2O5S.HCl Formula Weight: 444.97 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 228-230° MDL No.: MFCD00922997
Applications: An alpha-1 adrenoceptor antagonist
Formule: C₂₀H₂₈N₂O₅S
Poids moléculaire: 444.97 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00922997
Numéro CAS: 106463-17-6