L-Tyrosine sel disodique dihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 122666-87-9
Molecular Formula: C9H9NNa2O3.2H2O
Formula Weight: 265.47 (225.15anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale brown
Optical Rotation: -13° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD03840558
Formule:
C₉H₉NO₃Na₂·2H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840558 Numéro CAS: 122666-87-9 |