Acarbose 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Prandase, Acarbose Hydrate, 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Precose, (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-(((1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal, Glucobay
Purity: 95%
CAS No.: 56180-94-0
Molecular Formula: C25H43NO18
Formula Weight: 645.61
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00869592
Applications: A reversible alpha-glucosidase inhibitor
Formule:
C₂₅H₄₃NO₁₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00869592 Numéro CAS: 56180-94-0 EINECS: 260-030-7 Indice Merck: 14,18 |