Imprimer
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61643.06 J61643.14
J61643.06EA 43.9 EUR
J61643.06 J61643.14
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté
CAS No.: 4578-31-8 Molecular Formula: C10H12N5NaO7P Formula Weight: 391.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3586732 MDL No.: MFCD00065023
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065023
Numéro CAS: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2
Indice Merck: 14,158