Emodin
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone
CAS No.: 518-82-1
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Orange
Beilstein Reference: 1888141
MDL No.: MFCD00001207
Applications: A protein tyrosine kinase inhibitor
Formule:
C₁₅H₁₀O₅ Poids moléculaire: 270.24 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00001207 Numéro CAS: 518-82-1 EINECS: 208-258-8 |