5-Iodo-2'-deoxycytidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 611-53-0
Molecular Formula: C9H12IN3O4
Formula Weight: 353.11
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00038063
Formule:
C₉H₁₂IN₃O₄ Point de fusion: 180…183 °C |
Numéro MDL:
MFCD00038063 Numéro CAS: 611-53-0 EINECS: 210-269-8 |