Imprimer
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61350.AE J61350.AK
J61350.AEEA 92.1 EUR
J61350.AE J61350.AK
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482