Nimodipine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 66085-59-4
Molecular Formula: C21H26N2O7
Formula Weight: 418.44
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00153848
Applications: Potent L-type calcium channel antagonist
Formule:
C₂₁H₂₆N₂O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153848 Numéro CAS: 66085-59-4 EINECS: 266-127-0 Indice Merck: 14,6551 |