Imprimer
Polyéthylèneimine, M.W. 60,000 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
J61270.22 J61270.30
J61270.22EA 93.8 EUR
J61270.22 J61270.30
Polyéthylèneimine, M.W. 60,000 50% (p/p) en solution aqueuse
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6 Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n Physical Form: Liquid Density: 1.07 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084427
Applications: A protein precipitant used to purify proteins
Formule: (CH2CH2NH)n
Densité: 1.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6