Imprimer
U0126 ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J61246.MB J61246.MC
J61246.MBEA 196 EUR
J61246.MB J61246.MC
U0126 ≥99%
U0126
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2.
  • Soluble in DMSO. Poorly soluble in ethanol and water
Formule: C₁₈H₁₆N₆S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861186
Numéro CAS: 109511-58-2