Imprimer
Solvent black 5
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
J61186.14EA 33.3 EUR
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
Solvent black 5
Solvent black 5
CAS No.: 11099-03-9 Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00149005
Formule: C₈H₁₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071316
Numéro CAS: 11099-03-9