Imprimer
5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J61138.MA J61138.MF J61138.MC
J61138.MAEA 207 EUR
J61138.MA J61138.MF J61138.MC
5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
CAS No.: 190908-40-8 Molecular Formula: C10H5Cl2NO3.H2O Formula Weight: 276.08 (258.06anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Solubility: Soluble in 1 eq. NaOH to 50 mM MDL No.: MFCD11045951
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃·H₂O
Poids moléculaire: 276.08 g/mol (258.06 anhy)
Numéro MDL: MFCD11045951
Numéro CAS: 190908-40-8