Agarose, melt_high DNA Separation, medium resolution
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9012-36-6
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00081294
Applications: For standard DNA applications
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |