Imprimer
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8,3
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60992.AP J60992.K2
J60992.APEA 110 EUR
J60992.AP J60992.K2
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8,3
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
Applications: For TRIS-Tricine SDS gel electrophoresis