Imprimer
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 0.5 M en solution aqueuse pH 8.0
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
J60767.AD J60767.AE
J60767.ADEA 128 EUR
J60767.AD J60767.AE
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 0.5 M en solution aqueuse pH 8.0
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00004291
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Poids moléculaire: 380.35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
Indice Merck: 13,03560