Imprimer
Prilocaine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Prilocaine HCl, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propanamide hydrochloride, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propionamide Hydrochloride
J60648.03 J60648.06 J60648.09
J60648.03EA 98 EUR
J60648.03 J60648.06 J60648.09
Prilocaine hydrochloride 98%
Prilocaine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1786-81-8 Molecular Formula: C13H20N2O.HCl Formula Weight: 256.77 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 167-168° MDL No.: MFCD00079279
Applications: A local anesthetic
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079279
Numéro CAS: 1786-81-8
EINECS: 217-244-0
Indice Merck: 14,7743