Imprimer
Buffers, CAPS, 0.5 M solutions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
J62446.AKEA 103 EUR
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
Buffers, CAPS, 0.5 M solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 1135-40-6
MDL No.: MFCD00003837