Imprimer
Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60558.MC J60558.MD
J60558.MCEA 234 EUR
J60558.MC J60558.MD
Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt 97%
Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 37063-35-7 Molecular Formula: C10H11N5NaO6P Formula Weight: 351.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 241-243° MDL No.: MFCD00005757
Formule: C₁₀H₁₁N₅NaO₆P
Poids moléculaire: 351.19 g/mol
Point de fusion: 241…243 °C
Numéro MDL: MFCD00005757
Numéro CAS: 37063-35-7
EINECS: 253-328-3