Imprimer
TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0,5% Tween 20
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60448.AP J60448.K2 J60448.K3
J60448.APEA 85.2 EUR
J60448.AP J60448.K2 J60448.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0,5% Tween 20
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00678198