Imprimer
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,4
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60380.AP J60380.K2
J60380.APEA 87 EUR
J60380.AP J60380.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,4
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527