4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 207611-87-8
Molecular Formula: C24H32B2O4
Formula Weight: 406.14
MDL No.: MFCD08669545
Formule:
C₂₄H₃₂B₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08669545 Numéro CAS: 207611-87-8 |