Fmoc-D-Lys(Alloc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-D-lysine, Fmoc-D-Lys(Aloc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 214750-75-1
Molecular Formula: C25H28N2O6
Formula Weight: 452.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00798639
Formule:
C₂₅H₂₈N₂O₆ Poids moléculaire: 452.507 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00798639 Numéro CAS: 214750-75-1 |