Benzyl viologen dichloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1102-19-8
Molecular Formula: C24H22Cl2N2
Formula Weight: 409.35
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 3811585
MDL No.: MFCD00011991
Formule:
C₂₄H₂₂Cl₂N₂ Poids moléculaire: 409.35 g/mol Point de fusion: 260 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011991 Numéro CAS: 1102-19-8 EINECS: 214-158-5 |