1-tert-Butylpiperazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 38216-72-7
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.24
Physical Form: Low melting solid
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 85-87°/22mm
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00049359
Formule:
C₈H₁₈N₂ Point d'ébullition: 85…87 °C (22 mmHg) Point de fusion: 32…35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049359 Numéro CAS: 38216-72-7 ADR: 8,II |