Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 27034-51-1
Molecular Formula: C11H10ClNO2
Formula Weight: 223.66
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 169178
MDL No.: MFCD03084731
Formule:
C₁₁H₁₀ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03084731 Numéro CAS: 27034-51-1 |