3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Phe(3-Cl)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 198560-44-0
Molecular Formula: C24H20ClNO4
Formula Weight: 421.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00672548
Formule:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Poids moléculaire: 421.877 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00672548 Numéro CAS: 198560-44-0 |