Imprimer
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-N-FMOC-Octylglycine, N-Fmoc-2-octyl-L-glycine, Fmoc-octyl-Gly-OH
H66031.03 H66031.06
H66031.03EA 141 EUR
H66031.03 H66031.06
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (par HPLC)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 193885-59-5 Molecular Formula: C25H31NO4 Formula Weight: 409.53 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD01311753
Formule: C₂₅H₃₁NO₄
Poids moléculaire: 409.526 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311753
Numéro CAS: 193885-59-5