L-Alanine benzyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
Purity: 98%
CAS No.: 5557-83-5
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00054340
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 215.68 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00054340 Numéro CAS: 5557-83-5 EINECS: 226-920-4 |