Diethyl-2-thienylmethylphosphonate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diethyl (thiophen-2-ylmethyl)phosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 2026-42-8
Molecular Formula: C9H15O3PS
Formula Weight: 234.25
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.5200
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 1683411
MDL No.: MFCD00128457
Formule:
C₉H₁₅O₃PS Poids moléculaire: 234.25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128457 Numéro CAS: 2026-42-8 |