Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86070-82-8
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7029051
MDL No.: MFCD03001754
Formule:
C4H10ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03001754 Numéro CAS: 86070-82-8 |