5-Bromo-2-nitrophénol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
Purity: 96%
CAS No.: 27684-84-0
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.01
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 40-41°
Beilstein Reference: 2329085
MDL No.: MFCD03095027
Formule:
C₆H₄BrNO₃ Point de fusion: 40…41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095027 Numéro CAS: 27684-84-0 |