1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 19614-12-1
Molecular Formula: C8H8Br2O
Formula Weight: 279.96
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 90-94° lit.
Beilstein Reference: 1945118
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00078664
Formule:
C₈H₈Br₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078664 Numéro CAS: 19614-12-1 ADR: 8,II |