Imprimer
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64962.06 H64962.14
H64962.06EA 255 EUR
H64962.06 H64962.14
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 5747-92-2 Molecular Formula: C14H19NO2 Formula Weight: 233.31 Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 398388 MDL No.: MFCD04039852
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039852
Numéro CAS: 5747-92-2