Imprimer
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64950.03 H64950.06
H64950.03EA 119 EUR
H64950.03 H64950.06
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
CAS No.: 68986-76-5 Molecular Formula: C5H3CuO2S Formula Weight: 190.68 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Red to brown MDL No.: MFCD02183524
Formule: C₅H₃CuO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183524
Numéro CAS: 68986-76-5