2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1003845-06-4
Molecular Formula: C4H4BClN2O2
Formula Weight: 158.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD08063113
Formule:
C₄H₄BClN₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD08063113 Numéro CAS: 1003845-06-4 |