2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 72587-18-9
Molecular Formula: C6H4ClF3N2
Formula Weight: 196.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to brown
Beilstein Reference: 19757170
MDL No.: MFCD07375383
Formule:
C₆H₄ClF₃N₂ |
Numéro MDL:
MFCD07375383 Numéro CAS: 72587-18-9 |