Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Formule:
C₉H₉NO₄ Point de fusion: 53…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00186549 Numéro CAS: 605-38-9 |