5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 179062-05-6
Molecular Formula: C7H4F4N2O2
Formula Weight: 224.11
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 14360199
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD03094267
Formule:
C₇H₄F₄N₂O₂ Poids moléculaire: 224.11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094267 Numéro CAS: 179062-05-6 ADR: 6.1 III |