3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 871126-15-7
Molecular Formula: C7H6BFO3
Formula Weight: 167.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 123-127°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD10697421
Formule:
C₇H₆BFO₃ Point de fusion: 123…127 °C |
Numéro MDL:
MFCD10697421 Numéro CAS: 871126-15-7 ADR: 8,III |