dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 5397-82-0
Molecular Formula: C13H8O2
Formula Weight: 196.20
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
Melting Point: 74°
Beilstein Reference: 141044
MDL No.: MFCD00136272
Formule:
C₁₃H₈O₂ Point de fusion: 74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00136272 Numéro CAS: 5397-82-0 |