5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 67443-38-3
Molecular Formula: C5H2BrClN2O2
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 147551
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00222270
Formule:
C₅H₂BrClN₂O₂ Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00222270 Numéro CAS: 67443-38-3 ADR: 6.1,III |