Imprimer
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64884.06 H64884.14 H64884.22
H64884.06EA 63.4 EUR
H64884.06 H64884.14 H64884.22
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 95% CAS No.: 2973-80-0 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Physical Form: Solid Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 2079921 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD03033065
Formule: C₇H₅BrO₂
Poids moléculaire: 201.02 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03033065
Numéro CAS: 2973-80-0
ADR: 9 III