Imprimer
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64881.03 H64881.06 H64881.14
H64881.03EA 43.1 EUR
H64881.03 H64881.06 H64881.14
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 1451-82-7 Molecular Formula: C10H11BrO Formula Weight: 227.10 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2207628 MDL No.: MFCD11131402
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11131402
Numéro CAS: 1451-82-7